missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chinolin-6-carboxylsäure, 97 %, Maybridge

Marke:  Maybridge CC04501EB

Weitere Details : CAS : 10349-57-2 Netto-Gewicht : 0.07500kg

Menge 25g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10011384

  • 116.20 € / 25 Gramm

Voraussichtliches Versanddatum: 05-10-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

10349-57-2
173.171
VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
82571
C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
C10H7NO2
MFCD00047613
6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
Chinolin-6-Carbonsäure

Spezifikation

Quinoline-6-carboxylic acid
10349-57-2
100.0
C10H7NO2
6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
173.171
173.17
25g
96.5
97%
MFCD00047613
VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
Chinolin-6-Carbonsäure
82571
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate