Learn More
Chinolin-6-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2705796
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
10349-57-2
C10H7NO2
173.171
MFCD00047613
VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
82571
Chinolin-6-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
10349-57-2
C10H7NO2
173.171
MFCD00047613
VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
82571
Chinolin-6-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
Chemischer Name oder Material Quinoline-6-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 97%