Learn More
Chinolin, 96 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 132190025
Weitere Details : CAS : 91-22-5 Netto-Gewicht : 4.23750kg Transport : UN number : 2656 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 2.5L
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10367533
  • 156.00 € / 2.50 Liter
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
91-22-5
129.16
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
7047
Chinolin
C9H7N
MFCD00006736
chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
CHEBI:17362
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=N2
Spezifikation
Quinoline
101°C
Glasflasche
1.095
Braun bis Gelb
2.5L
95% min. (GC)
MFCD00006736
01,975; 02,356; 09,403
chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Chinolin
7047
129.16
96%
1.0950g/mL
Authentic
1.6230 to 1.6260
237.0°C
-15.0°C
91-22-5
C9H7N
20,339
15,8185
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and carbon disulfide
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=N2
129.16
CHEBI:17362
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation