missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chinolin-d7, TRC

Artikelnummer. 30427115
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427115 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30427115 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ70109025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7
CAS 34071-94-8
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C9 2H7 N
Menge 25 mg
Synonym Quinoline D7 (8CI,9CI), Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7
InChI-Formel InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name 2,3,4,5,6,7,8-Heptadeuteriochinolin
Molekulargewicht (g/mol) 136.2
Formelmasse 136.1018
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.