Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorisierte Nivellier-Laborwaage
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18052154 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
320 g
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
18052154 120 g 1 Stück
18022204 220 g 1 Stück
18082174 320 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18052154 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. QTX124IMU1S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Quintix™ Bei professionellen Laborwaagen geht es nicht nur darum, Ihre Erwartungen zu erfüllen, sondern sie zu übertreffen. Sie verfügen über eine Reihe von Premium-Funktionen, die die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität verbessern und ein umweltfreundliches Design beinhalten.
  • Verbessern Sie das Benutzererlebnis mit neuen Premium-Funktionen.
  • Bietet ein breites Einsatzspektrum in verschiedenen Umgebungen und Anwendungen.
  • Energieeffizienz, reduzierter CO2-Fußabdruck und Nachhaltigkeit – Minimierung der Umweltbelastung vom Produktionswerk bis zum Labortisch.
  • Echtzeitniveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 120 g
Displaytyp Touchscreen
Lesbarkeit 0.1 mg
Enthält Standardbilanz ohne länderspezifische Zuschläge
Ausgleichen Motorisiert
Modell Quintix Pro Balance
Stabilisierungszeit ≤1,5 s
Typ Abwägung zwischen
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 VAC (±10 %) 50 bis 60 Hz 0,2 A
Legal for Trade Nein