Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorisierte Nivellier-Laborwaage
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18082174 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
320 g
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
18082174 320 g 1 Stück
18052154 120 g 1 Stück
18022204 220 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18082174 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. QTX324IMU1S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Quintix™ Bei professionellen Laborwaagen geht es nicht nur darum, Ihre Erwartungen zu erfüllen, sondern sie zu übertreffen. Sie verfügen über eine Reihe von Premium-Funktionen, die die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität verbessern und ein umweltfreundliches Design beinhalten.
  • Verbessern Sie das Benutzererlebnis mit neuen Premium-Funktionen.
  • Bietet ein breites Einsatzspektrum in verschiedenen Umgebungen und Anwendungen.
  • Energieeffizienz, reduzierter CO2-Fußabdruck und Nachhaltigkeit – Minimierung der Umweltbelastung vom Produktionswerk bis zum Labortisch.
  • Echtzeitniveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 320 g
Displaytyp Touchscreen
Lesbarkeit 0.1 mg
Enthält Standardbilanz ohne länderspezifische Zuschläge
Ausgleichen Motorisiert
Modell Quintix Pro Balance
Stabilisierungszeit ≤1,5 s
Typ Abwägung zwischen
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 VAC (±10 %) 50 bis 60 Hz 0,2 A
Legal for Trade Nein
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.