Learn More
Tocris Bioscience™ QX 314 bromide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001308
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001308 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001308 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1014/100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Na+ channel blocker
Membrane impermeable quaternary derivative of lidocaine, a blocker of voltage-activated Na+ channels. Intracellular QX 314 bromide also inhibits calcium currents in hippocampal CA1 pyramidal neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material QX 314 bromide
CAS 24003-58-5
Menge 100 mg
Summenformel C16H27BrN2O
Formelmasse 343.31
Reinheit >99%
Molekulargewicht 343.309