Learn More
(R)-(-)-1,1'-Bi(2-Naphthol)-bis(Trifluormethansulfonat), 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthol) bis(trifluoromethanesulfonate) |
CAS | 126613-06-7 |
Schmelzpunkt | 82°C to 85°C |
Summenformel | C22H12F6O6S2 |
MDL-Nummer | MFCD00274615 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 4282753 |
Synonym | r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, s-+-1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl bis trifluoromethane sulphonate, s-+-1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, 1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-bi 2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---binol-tf2 |
InChI-Schlüssel | OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N |