Learn More
(R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10742495 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10742495 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10285901 1 g Glasflasche 1 Gramm
10664082 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742495 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 350432500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 126613-06-7
Summenformel C22H12F6O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 550.44
MDL-Nummer MFCD00274615
InChI-Schlüssel OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, s-+-1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl bis trifluoromethane sulphonate, s-+-1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, 1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-bi 2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---binol-tf2
PubChem CID 389883
IUPAC-Name [1-[2-(Trifluormethylsulfonyloxy)naphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl] trifluormethansulfonat
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1, 1'-Binaphthol-2, 2'-bis(trifluoromethanesulfonate)
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 80°C to 85°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3SO3C10H6-)2
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand - 149.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Spezifische Drehung -149
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 550.44
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluoromethanesulfonate)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.