Learn More
(R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-1, 1'-Binaphthol-2, 2'-bis(trifluoromethanesulfonate) |
Namenshinweis | 97% |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 80°C to 85°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CF3SO3C10H6-)2 |
Mehr anzeigen |
Safety and Handling
Product Identifier
- (R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluoromethanesulfonate)
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.