Learn More
(R)-1,1-Diethoxy-2-propanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-1,1-Diethoxy-2-propanamine |
| CAS | 148402-57-7 |
| Summenformel | C7H17NO2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H17NO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(OCC)[C@@H](C)N |
| IUPAC-Name | (2R)-1,1-Diethoxypropan-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.22 |
| Formelmasse | 147.1259 |