Learn More
(R)-(-)-1-(1-naphthyl)ethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045868
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
42340-98-7
C13H11NO
197.24
MFCD00004015
GONOHGQPZFXJOJ-SNVBAGLBSA-N
r---1-1-naphthyl ethyl isocyanate, isocyanic acid r---1-1-naphthyl ethyl ester, 1-1r-1-isocyanatoethyl naphthalene, naphthalene,1-1r-1-isocyanatoethyl, 1r-1-naphthylethanisocyanate, 1-1-isocyanatoethyl naphthalene #, pubchem8100, r-nei, r-1-1-naphthyl ethyl isocyanate
170633
1-[(1R)-1-Isocyanatoethyl]naphthalen
C[C@@H](N=C=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
42340-98-7
C13H11NO
197.24
MFCD00004015
GONOHGQPZFXJOJ-SNVBAGLBSA-N
r---1-1-naphthyl ethyl isocyanate, isocyanic acid r---1-1-naphthyl ethyl ester, 1-1r-1-isocyanatoethyl naphthalene, naphthalene,1-1r-1-isocyanatoethyl, 1r-1-naphthylethanisocyanate, 1-1-isocyanatoethyl naphthalene #, pubchem8100, r-nei, r-1-1-naphthyl ethyl isocyanate
170633
1-[(1R)-1-Isocyanatoethyl]naphthalen
C[C@@H](N=C=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
Dichte 1.118
Siedepunkt 106°C to 108°C (0.16 mmHg)
Flammpunkt 93°C (199°F)
Brechungsindex 1.6045
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2206
Beilstein 4181805
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Optische Drehung −47° (c=3.5 in Toluene)
Formelmasse 197.24
Reinheit (%) 97%