Learn More
(R)-(+)-1-(1-naphthyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7057235
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
3886-70-2
C12H13N
171.243
MFCD00064114
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
2724264
(1R)-1-Naphthalen-1-ylethanamin
CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
3886-70-2
C12H13N
171.243
MFCD00064114
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
2724264
(1R)-1-Naphthalen-1-ylethanamin
CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
It is used in chiral synthesis in organic reactions including the synthesis of β-amino acids and the enantioselective of ketones to nitroolefins. Also used as absolute configuration of primary amines determined using chiral (2-nitrophenyl)proline amides and H NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der chiralen Synthese in organischen Reaktionen verwendet, einschließlich der Synthese von β-Aminosäuren und der Enantioselektivität von Ketonen zu Nitroolefinen. Wird auch als absolute Konfiguration von primären Aminen verwendet, die mit chiralen (2-Nitrophenyl)prolinamiden und H-NMR bestimmt werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (<10/l).
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.060 g/mL
Siedepunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.623
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2208025
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (<10/l).
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig