Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(+)-1-(1-naphthyl)ethylamin, ChiPros 99+ %, ee 98+ %
Marke:  Alfa Aesar™ L19300.06
Weitere Details : CAS : 3886-70-2 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324196
  • 111.00 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
3886-70-2
171.243
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
2724264
CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
C12H13N
MFCD00064114
r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
(1R)-1-Naphthalen-1-ylethanamin
Spezifikation
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
>110°C (230°F)
+55° (c=2 in Ethanol)
Air sensitive
5g
ee ≥98 %
MFCD00064114
2208025
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
(1R)-1-Naphthalen-1-ylethanamin
2724264
≥99%
1.06
Amine-like
1.623
152°C to 153°C (11mmHg)
3886-70-2
C12H13N
UN2922
r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
171.243
171.24
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation