Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, ChiPros™ 99+ %, ee 98+ %
Marke:  Alfa Aesar™ L17021.06
Weitere Details : CAS : 23357-46-2 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323916
  • 68.41 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
17-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Chirale Amine spielen eine wichtige Rolle bei der stereoselektiven organischen Synthese. Sie werden direkt als Auflösungsmittel, Bausteine oder chirale Hilfsstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (6.91 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
23357-46-2
147.221
JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N
7058072
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
C10H13N
MFCD00671629
r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, r-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, r-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthylamine, r-1-aminotetraline, tetralin-1alpha-amine, r-1-aminotetralin
(1R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin
Spezifikation
(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
>110°C (230°F)
Air Sensitive
5g
ee ≥98%
MFCD00671629
r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, r-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, r-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthylamine, r-1-aminotetraline, tetralin-1alpha-amine, r-1-aminotetralin
JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N
(1R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin
7058072
≥99%
1.035
1.5645
118°C to 120°C (8mmHg)
23357-46-2
C10H13N
4231302
Soluble in water (6.91g/L at 25°C).
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
147.221
147.22
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation