Learn More
(R)-(+)-1-(4-fluorophenyl)Ethylamin, ChiPros 99 %, ee 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7047403
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
374898-01-8
C8H10FN
139.173
MFCD03093090
QGCLEUGNYRXBMZ-ZCFIWIBFSA-N
r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl-ethylamine, r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, pubchem15219, 1r-1-4-fluorophenyl ethylamine, r-1-4-fluoro-phenyl ethylamine, 4-fluoro-alpha-r-methylbenzylamine
6950187
(1R)-1-(4-fluorphenyl)ethanamin
CC(C1=CC=C(C=C1)F)N
374898-01-8
C8H10FN
139.173
MFCD03093090
QGCLEUGNYRXBMZ-ZCFIWIBFSA-N
r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl-ethylamine, r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, pubchem15219, 1r-1-4-fluorophenyl ethylamine, r-1-4-fluoro-phenyl ethylamine, 4-fluoro-alpha-r-methylbenzylamine
6950187
(1R)-1-(4-fluorphenyl)ethanamin
CC(C1=CC=C(C=C1)F)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
(R)-(+)-1-(4-Fluorphenyl)ethylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Chemikalie in der organischen Synthese verwendet
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (1.5E-3 g/l) (25 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.03
Siedepunkt 76°C (22 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98%
Brechungsindex 1.502
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 8614058
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (1.5E-3g/L) (25°C).
Optische Drehung +33° (Neat)
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 99%