Learn More
(R)-(+)-1 -Amino-2 -(Methoxymethyl)pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine |
Namenshinweis | 98% |
CAS | 72748-99-3 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.9700g/mL |
Siedepunkt | 42°C (1.8 mmHg) |
Flammpunkt | 72°C |
Infrarotspektrum | Echt |