missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-1-Amino-2-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046370
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2799-16-8
C3H9NO
75.11
MFCD00064428
HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
r---1-amino-2-propanol, r-1-aminopropan-2-ol, r-1-amino-2-propanol, 2r-1-aminopropan-2-ol, r---isopropanolamine, 2-propanol, 1-amino-, 2r, 2r---hydroxypropylamine, r---1-aminopropan-2-ol, 2r---2-hydroxypropylamine
439938
CHEBI:15675
(2R)-1-aminopropan-2-ol
C[C@@H](O)CN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2799-16-8
C3H9NO
75.11
MFCD00064428
HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
r---1-amino-2-propanol, r-1-aminopropan-2-ol, r-1-amino-2-propanol, 2r-1-aminopropan-2-ol, r---isopropanolamine, 2-propanol, 1-amino-, 2r, 2r---hydroxypropylamine, r---1-aminopropan-2-ol, 2r---2-hydroxypropylamine
439938
CHEBI:15675
(2R)-1-aminopropan-2-ol
C[C@@H](O)CN

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Schmelzpunkt 24°C to 26°C
Dichte 0.96
Siedepunkt 160°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1718869
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Optische Drehung −19° (c=1.8 in Water)
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'