missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-1-Benzoyl-3-Methylpiperazinhydrochlorid, 99 %, ee 99 %

Catalog Number p-7047991
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
474010-60-1
C12H17ClN2O
240.731
MFCD05664046
OMFYILLDCYROOO-HNCPQSOCSA-N
r-1-benzoyl-3-methylpiperazine hydrochloride, r-3-methylpiperazin-1-yl phenyl methanone hydrochloride, 3r-1-benzoyl-3-methylpiperazine hydrochloride, 3 r-methyl-1-benzoylpiperazine hydrochloride, 3-methylpiperazin-1-yl-phenylmethanone,hydrochloride, r-1-benzoyl-3-methylpiperazinehydrochloride, r-3-methyl-piperazine-1-yl-phenyl-methanone hydrochloride
68840483
[(3 R)-3-methylpiperazin-1-yl]-phenylmethanon;Hydrochlorid
CC1CN(CCN1)C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
474010-60-1
C12H17ClN2O
240.731
MFCD05664046
OMFYILLDCYROOO-HNCPQSOCSA-N
r-1-benzoyl-3-methylpiperazine hydrochloride, r-3-methylpiperazin-1-yl phenyl methanone hydrochloride, 3r-1-benzoyl-3-methylpiperazine hydrochloride, 3 r-methyl-1-benzoylpiperazine hydrochloride, 3-methylpiperazin-1-yl-phenylmethanone,hydrochloride, r-1-benzoyl-3-methylpiperazinehydrochloride, r-3-methyl-piperazine-1-yl-phenyl-methanone hydrochloride
68840483
[(3 R)-3-methylpiperazin-1-yl]-phenylmethanon;Hydrochlorid
CC1CN(CCN1)C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
(R)-1-Benzoyl-3-Methylpiperazinhydrochlorid wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-1-Benzoyl-3-methylpiperazine hydrochloride
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99%
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 240.73
Reinheit (%) 99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'