Learn More
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidin, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228360
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
114715-39-8
C11H16N2
176.26
MFCD00082638
HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
1519354
(3R)-1-benzylpyrrolidin-3-amine
N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
114715-39-8
C11H16N2
176.26
MFCD00082638
HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
1519354
(3R)-1-benzylpyrrolidin-3-amine
N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 108°C to 115°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Menge 1 g
Relative Dichte 1.02
Spezifische Drehung -2.2
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.