Learn More
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047734
29.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
114715-39-8
C11H16N2
176.26
MFCD00082638
HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
1519354
(3R)-1-benzylpyrrolidin-3-amin
N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
114715-39-8
C11H16N2
176.26
MFCD00082638
HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
1519354
(3R)-1-benzylpyrrolidin-3-amin
N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-1´-Benzyl-3-Aminopyrrolidin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Kohlendioxid lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Dichte 1.02
Siedepunkt 101°C to 103°C (3 mmHg)
Flammpunkt 140°C (284°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Brechungsindex 1.543
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 6477592
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung −2° (Neat)
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 99%