Learn More
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387619
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387619 1 g 1 Gramm
11397619 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387619 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28188.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 147081-49-0 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147081-49-0
Summenformel C9H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.255
MDL-Nummer MFCD03419272
InChI-Schlüssel CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-+-1-boc-3-aminopyrrolidine, r-1-boc-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, r-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, r-bocap, r-+-n-boc-3-aminopyrrolidine, 3r-3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, r-n-boc-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-n-boc-pyrrolidine
PubChem CID 854070
IUPAC-Name Tert-Butyl (3R)-3-Aminopyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Dichte 1.098
Siedepunkt 243°C to 244°C
Flammpunkt 91°C (196°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air sensitive
Optische Drehung +3.5° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 97%