Learn More
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylisocyanat, 94 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15449139
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Cyclohexylethyl isocyanate
CAS 93470-26-9
Siedepunkt 210°C to 215°C
Summenformel C9H15NO
Brechungsindex 1.465
MDL-Nummer MFCD05664073
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 9255848
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym r---1-cyclohexylethyl isocyanate, r-1-cyclohexylethylisocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl cyclohexane, r-1-cyclohexylethyl isocyanate, 1-isocyanatoethylcyclohexane
InChI-Schlüssel IGSKYRAPJLTXSO-MRVPVSSYSA-N
SMILES CC(C1CCCCC1)N=C=O
IUPAC-Name [(1R)-1-Isocyanatoethyl]cyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 153.225
PubChem CID 51387275
Formelmasse 153.23
Reinheit (%) 94%