missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ (R)-(-)-1-Fmoc-3-Pyrrolidinol, 95 %

Marke:  Alfa Aesar™ H57732.03

Weitere Details : CAS : 215178-39-5 Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15464158

  • 82.98 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
09-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

215178-39-5
309.365
KPDNZJQVYQCDJW-CYBMUJFWSA-N
16217954
C1CN(CC1O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
C19H19NO3
MFCD01317843
r-1-fmoc-3-pyrrolidinol, r---1-fmoc-3-pyrrolidinol, r-9h-fluoren-9-yl methyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-1-9-fluorenylmethoxycarbonyl-3-pyrrolidinol, 9h-fluoren-9-yl methyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylicacid, 3-hydroxy-, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 3r
9H-fluoren-9-ylmethyl(3R)-3-hydroxypyrrolidin-1-carboxylat

Spezifikation

(R)-(-)-1-Fmoc-3-pyrrolidinol
1g
C19H19NO3
r-1-fmoc-3-pyrrolidinol, r---1-fmoc-3-pyrrolidinol, r-9h-fluoren-9-yl methyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-1-9-fluorenylmethoxycarbonyl-3-pyrrolidinol, 9h-fluoren-9-yl methyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylicacid, 3-hydroxy-, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 3r
C1CN(CC1O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
309.365
309.36
109°C to 117°C
215178-39-5
MFCD01317843
KPDNZJQVYQCDJW-CYBMUJFWSA-N
9H-fluoren-9-ylmethyl(3R)-3-hydroxypyrrolidin-1-carboxylat
16217954
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation