Learn More
(R)-(-)-1-Methoxy-2-Propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10306551 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
10336691 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 331780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4984-22-9 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4984-22-9
MDL-Nummer MFCD01632587
InChI-Schlüssel ARXJGSRGQADJSQ-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---1-methoxy-2-propanol, 2r-1-methoxypropan-2-ol, r-1-methoxypropan-2-ol, r-1-methoxy-2-propanol, r-1-methoxy-propan-2-ol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2r, 20s-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane-1,20-diol, pubchem6714, r-methoxy-propan-2-ol
PubChem CID 2733589
IUPAC-Name (2R)-1-Methoxypropan-2-ol
SMILES CC(COC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -97.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 120.0°C
Flammpunkt 30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H10O2
Strukturformel CH3OCH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4020 to 1.4040
Menge 1 mL
Relative Dichte 0.92
Spezifischer Drehzustand −22° (20°C c=10,CHCl3)
Spezifische Drehung − 22.00
Molekulargewicht (g/mol) 90.122
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit