Learn More
(R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509627
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
937-52-0
C10H15N
149.24
MFCD00145208
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYNA-N
r---1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutan-2-amine, 2r-4-phenylbutan-2-amine, unii-o4f6h42uwq, o4f6h42uwq, r-1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutane-2-amine, 4-phenylbutan-2-amine, r, r-1-methyl-3-phenyl-propylamine
2734033
CC(N)CCC1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
937-52-0
C10H15N
149.24
MFCD00145208
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYNA-N
r---1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutan-2-amine, 2r-4-phenylbutan-2-amine, unii-o4f6h42uwq, o4f6h42uwq, r-1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutane-2-amine, 4-phenylbutan-2-amine, r, r-1-methyl-3-phenyl-propylamine
2734033
CC(N)CCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Farbe Farblos
Dichte 0.9360g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5130 to 1.5150
Menge 1 g
Relative Dichte 0.936
Spezifischer Drehzustand − 11.00 (20.00°C neat)
Spezifische Drehung − 11.00
IUPAC-Name 4-Phenylbutan-2-amin
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.