Learn More
(R)-1 -Phenyl-1,3-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10413575 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10413575 5 g Glasflasche 5 Gramm
10712792 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10413575 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 417750050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 103548-16-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103548-16-9
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00145213
InChI-Schlüssel RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc
PubChem CID 2735120
IUPAC-Name (1R)-1-Phenylpropan-1,3-Diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand +54.50° (22°C c=1,1,2−dichloroeth)
Spezifische Drehung + 54.5
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff