Learn More
(R)-1 -Phenyl-1,3-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779453
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103548-16-9
C9H12O2
152.19
MFCD00145213
RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N
r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc
2735120
(1R)-1-Phenylpropan-1,3-Diol
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103548-16-9
C9H12O2
152.19
MFCD00145213
RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N
r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc
2735120
(1R)-1-Phenylpropan-1,3-Diol
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand +54.50° (22°C c=1,1,2−dichloroeth)
Spezifische Drehung + 54.5
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff