Learn More
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045335
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
33375-06-3
C9H9NO
147.177
MFCD00063015
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
r-+-1-phenylethyl isocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl benzene, r-+-alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1r-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid r-+-1-phenylethyl ester, isocyanic acid r-+-alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid-r-+-methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #, +-alpha-methylbenzyl isocyanate, pubchem8096
7018262
[(1R)-1-Isocyanatoethyl]benzol
CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
33375-06-3
C9H9NO
147.177
MFCD00063015
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
r-+-1-phenylethyl isocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl benzene, r-+-alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1r-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid r-+-1-phenylethyl ester, isocyanic acid r-+-alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid-r-+-methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #, +-alpha-methylbenzyl isocyanate, pubchem8096
7018262
[(1R)-1-Isocyanatoethyl]benzol
CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
(R)-1-phenylethyl isocyanate is used in the derivatisation of alcohols, thiocarbamates and hydroxy fatty acids. (R)-1-phenylethyl isocyanate moderately inhibited both BP-DNA adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-1-Phenylethylisocyanat wird bei der Derivatisierung von Alkoholen, Thiocarbamaten und Hydroxy-Fettsäuren verwendet. (R)-1-Phenylethylisocyanat hemmt beide BP-DNA-Addukte moderat.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Dichte 1.045
Siedepunkt 55°C to 56°C (2.5 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.5124
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 3196930
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Optische Drehung +10.5° (Neat)
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 99%