Learn More
(R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)-ferrocenyl]-Ethyldicyclohexylphosphin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689224
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
155806-35-2
C38H50FeOP2
640.61
MFCD00800284
YOYYLEHTACDQJL-BHACGSQPNA-N
2r-1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino ferrocene, r,s-josiphos, r-s-ppf-p cy 2, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, r-1-sp-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, ferrocene, 1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r, ferrocene,1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r
10984818
Cyclopentan;dicyclohexyl-[(1R)-1-(2-diphenylphosphanylcyclopentyl)ethyl]phosphan;eisen
[Fe].CCO.c1cccc1.C[C@@H](P(C1CCCCC1)C1CCCCC1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
155806-35-2
C38H50FeOP2
640.61
MFCD00800284
YOYYLEHTACDQJL-BHACGSQPNA-N
2r-1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino ferrocene, r,s-josiphos, r-s-ppf-p cy 2, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, r-1-sp-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, ferrocene, 1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r, ferrocene,1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r
10984818
Cyclopentan;dicyclohexyl-[(1R)-1-(2-diphenylphosphanylcyclopentyl)ethyl]phosphan;eisen
[Fe].CCO.c1cccc1.C[C@@H](P(C1CCCCC1)C1CCCCC1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Spezifischer Drehzustand - 350.00 (20.00°C c=0.4,CHCl3)
Spezifische Drehung − 350.00
Formelmasse 640.61
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver