Learn More
(R)-1-Tosyloxy-2,3-propandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (r)-1-Tosyloxy-2,3-propanediol |
| CAS | 41274-09-3 |
| Summenformel | C10 H14 O5 S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14O5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)16(13,14)15-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H](O)CO |
| IUPAC-Name | [(2R)-2,3-Dihydroxypropyl] 4-methylbenzolsulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 246.28 |
| Formelmasse | 246.0562 |