Learn More
Tocris Bioscience™ R 121919 Hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18748036
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18748036 10 mg 10 Milligramm
18725666 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18748036 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6530/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High affinity CRF1 antagonist; orally bioavailable
R 121919 hydrochloride is a high affinity corticotropin releasing factor receptor1 (CRF1) antagonist (Ki = 3.5 nM). Reduces stress-induced elevations of plasma ACTH. Anxiolytic and antidepressant in vivo. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[6-(Dimethylamino)-4-methyl-3-pyridinyl]-2,5-dimethyl-N,N-dipropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine hydrochloride
CAS 195055-66-4
Menge 10 mg
Summenformel C22H32N6.HCl
Formelmasse 416.99
Reinheit 98%