Learn More
(R)-2-(1-hydroxyethyl)pyridin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10331853 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10331853 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10601325 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10331853 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 382862500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27911-63-3
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
MDL-Nummer MFCD04972322
InChI-Schlüssel PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-pyridin-2-yl ethanol, r-2-1-hydroxyethyl pyridine, r-1-2-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, r-alpha-methyl-2-pyridinemethanol, 1r-1-pyridin-2-ylethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethanol, pubchem5699, r-1-pyridin-2-yl-ethanol, 1r-1-2-pyridyl ethanol
PubChem CID 642847
IUPAC-Name (1R)-1-Pyridin-2-ylethanol
SMILES CC(C1=CC=CC=N1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5270 to 1.529
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand +24° (31°C c=1 toluene)
Spezifische Drehung + 24
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke