Learn More
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434909
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15434909 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15434909 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62548.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Synthese optisch aktiver Produkte
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Zur Synthese optisch aktiver Produkte.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Wasser.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS 27911-63-3
Farbe Farblos
Summenformel C7H9NO
MDL-Nummer MFCD04972322
Menge 1 g
Beilstein 3537186
Synonym r-1-pyridin-2-yl ethanol, r-2-1-hydroxyethyl pyridine, r-1-2-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, r-alpha-methyl-2-pyridinemethanol, 1r-1-pyridin-2-ylethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethanol, pubchem5699, r-1-pyridin-2-yl-ethanol, 1r-1-2-pyridyl ethanol
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and water.
InChI-Schlüssel PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=N1)O
IUPAC-Name (1R)-1-Pyridin-2-ylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
PubChem CID 642847
Formelmasse 123.16
Physikalische Form Fest