Learn More
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis-(di-(3,5-xylyl)-phosphino)-3,3'-bipyridin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059445
53.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
442905-33-1
C46H50N2O4P2
756.864
MFCD04974235
JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
unii-1a4eo1493y, unii-n2pcw56063, r-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s---2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis di 3,5-xylyl phosphino-3,3'-bipyridine, s-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, xyl-p-phos, r, xyl-p-phos, s, r-xyl-p-phos mi, s-xyl-p-phos mi, xyl-p-phos
11182279
[3-[4-Bis(3,5-Dimethylphenyl)Phosphanyl-2,6-Dimethoxypyridin-3-yl]-2,6-Dimethoxypyridin-4-yl]-Bis(3,5-Dimethylphenyl)Phosphan
CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=NC(=C3C4=C(N=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
442905-33-1
C46H50N2O4P2
756.864
MFCD04974235
JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
unii-1a4eo1493y, unii-n2pcw56063, r-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s---2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis di 3,5-xylyl phosphino-3,3'-bipyridine, s-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, xyl-p-phos, r, xyl-p-phos, s, r-xyl-p-phos mi, s-xyl-p-phos mi, xyl-p-phos
11182279
[3-[4-Bis(3,5-Dimethylphenyl)Phosphanyl-2,6-Dimethoxypyridin-3-yl]-2,6-Dimethoxypyridin-4-yl]-Bis(3,5-Dimethylphenyl)Phosphan
CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=NC(=C3C4=C(N=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
Asymmetrische Hydrierung
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine is used in asymmetric hydrogenation.It acts as a ligand used in the asymmetic hydrogenation of β-keto esters, 2-arylacrylates, aryl ketones , and other substrates. Other applications include it is used widely as a Catalyst, when combined with Rh, Ru and Ir precursor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)- (+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis (di (3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Schmelzpunkt 190°C to 194°C
Menge 0.1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 756.86
Physikalische Form Pulver