Learn More
(R)-2,2'-Bis[bis(3,5-trifluormethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-Tetramethoxybiphenyl, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040714
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
1365531-84-5
C48H28F24O4P2
1186.66
MFCD19443625
JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
r-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, ar-2,2',4,4'-tetramethoxy-6,6'-bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphino biphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, r-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, s-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl 2'-bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl phosphane
87111592
[2-[2-bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphanyl-4,6-dimethoxyphenyl]-3,5-dimethoxyphenyl]-bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphan
COC1=CC(OC)=C(C(=C1)P(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=C(OC)C=C(OC)C=C1P(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
1365531-84-5
C48H28F24O4P2
1186.66
MFCD19443625
JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
r-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, ar-2,2',4,4'-tetramethoxy-6,6'-bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphino biphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, r-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, s-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl 2'-bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl phosphane
87111592
[2-[2-bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphanyl-4,6-dimethoxyphenyl]-3,5-dimethoxyphenyl]-bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphan
COC1=CC(OC)=C(C(=C1)P(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=C(OC)C=C(OC)C=C1P(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-2,2'-Bis[bis(3,5-trifluoromethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 1186.64
Reinheit (%) ≥97%