Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051857
18.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mg
0.5 g
2 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
99646-28-3
C48H40P2
678.796
MFCD00269856
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
4189906
[1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphan
CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
99646-28-3
C48H40P2
678.796
MFCD00269856
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
4189906
[1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphan
CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Chiraler Katalysatorligand
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl is used as chiral catalyst ligand. (R)-T-BINAP complexes derived from rhodium precursors are used for the asymmetric hydroformylation of vinyl acetate. It is a catalysts used for reductive amination of ketones, Pt dications for cation trapping, Rh(I)-catalyst for hydrogenation of acetamidoacrylic acid derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Schmelzpunkt 255°C to 257°C
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung +156°C (c=0.5 in Benzene)
Formelmasse 678.79
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver