Learn More
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-Methanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778391
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
14347-78-5
C6H12O3
132.16
MFCD00003213
RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
r---2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, r-solketal, r---1,2-o-isopropylideneglycerol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,3-o-isopropylidene-sn-glycerol, d-acetone glycerol, l---1,2-isopropylideneglycerol, r---2,3-o-isopropylideneglycerol
736056
[(4R)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl]Methanol
CC1(OCC(O1)CO)C
14347-78-5
C6H12O3
132.16
MFCD00003213
RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
r---2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, r-solketal, r---1,2-o-isopropylideneglycerol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,3-o-isopropylidene-sn-glycerol, d-acetone glycerol, l---1,2-isopropylideneglycerol, r---2,3-o-isopropylideneglycerol
736056
[(4R)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl]Methanol
CC1(OCC(O1)CO)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 72.0°C to 73.0°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 1 g
Beilstein 19, III, 646
Merck Index 10, 3236
Relative Dichte 1.06
Spezifischer Drehzustand - 14.00 (20.00°C neat)
Spezifische Drehung − 14.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig