Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(+)-2-Acetoxysuccinsäureanhydrid, 98%
Artikelnummer. 11408530
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408530 1 g 1 Gramm
11498520 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408530 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. 044363.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79814-40-7
Summenformel C6H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 158.109
MDL-Nummer MFCD00145214
InChI-Schlüssel SSWJHSASZZAIAU-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-+-2-acetoxysuccinic anhydride, r-2-o-acetylmalic anhydride, r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3-yl acetate, +-o-acetyl-d-malic anhydride, 2,5-furandione, 3-acetyloxy dihydro-, r, o-acetyl d-malic anhydride, s-acetoxysuccinic anhydride, o-acetyl-d-malic anhydride, ksc496o4p, r-acetoxysuccinic anhydride
PubChem CID 9815264
IUPAC-Name [(3R)-2,5-Dioxooxolan-3-yl]acetat
SMILES CC(=O)OC1CC(=O)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)- (+)-2-Acetoxysuccinic anhydride
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver