Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045520
26.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
35320-23-1
C3H9NO
75.111
MFCD00064413
BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
80308
(2R)-2-Aminopropan-1-ol
CC(CO)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
35320-23-1
C3H9NO
75.111
MFCD00064413
BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
80308
(2R)-2-Aminopropan-1-ol
CC(CO)N
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol is used as a chiral intermediate for the synthesis of pharmaceutical products and agrochemicals. It acts as additives in health care products and animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-2-Amino-1-Propanol wird als chirales Zwischenprodukt für die Synthese von pharmazeutischen Produkten und Agrochemikalien verwendet. Es dient als Zusatzstoff in Gesundheitsprodukten und Tierfutter.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Dichte 0.965
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.4493
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1718866
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Optische Drehung −22° (c=2 in Ethanol)
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 98%