missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-2-Amino-5-Phosphonopentanosäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7042993
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
79055-68-8
C5H12NO5P
197.127
MFCD00078839
VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-N
d-ap5, 5-phosphono-d-norvaline, d-norvaline, 5-phosphono, d-apv, 2r-2-amino-5-phosphonopentanoic acid, d-2-amino-5-phosphopentanoic acid, d---2-amino-5-phosphonopentanoic acid, d--apv, d-2-amino-5-phosphonovaleric acid, d--ap-5
135342
(2R)-2-Amino-5-phosphonpentansäure
C(CC(C(=O)O)N)CP(=O)(O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
79055-68-8
C5H12NO5P
197.127
MFCD00078839
VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-N
d-ap5, 5-phosphono-d-norvaline, d-norvaline, 5-phosphono, d-apv, 2r-2-amino-5-phosphonopentanoic acid, d-2-amino-5-phosphopentanoic acid, d---2-amino-5-phosphonopentanoic acid, d--apv, d-2-amino-5-phosphonovaleric acid, d--ap-5
135342
(2R)-2-Amino-5-phosphonpentansäure
C(CC(C(=O)O)N)CP(=O)(O)O

Ein leistungsfähiger NMDA-Antagonist

A competitive NMDA antagonist

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
Farbe Weiß
Menge 1 mg
Empfindlichkeit Light Sensitive
Optische Drehung −22° (c=1 in 6N HCl)
Formelmasse 197.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'