Learn More
(R)-(-)-2-Heptylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15499119
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Heptyl isothiocyanate
CAS 737000-93-0
Dichte 0.91
Summenformel C8H15NS
Brechungsindex 1.486
MDL-Nummer MFCD05664051
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym r---2-heptyl isothiocyanate, r-2-isothiocyanatoheptane, 2r-2-isothiocyanatoheptane, r---2-heptylisothiocyanate
InChI-Schlüssel UPTLUDLHIIYPNC-MRVPVSSYSA-N
SMILES CCCCCC(C)N=C=S
IUPAC-Name (2R)-2-Isothiocyanatoheptan
Molekulargewicht (g/mol) 157.275
PubChem CID 7018248
Formelmasse 157.28
Reinheit (%) 98%