Learn More
(R)-(-)-2-Hexylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499139
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499139 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15499139 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20234.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Hexyl isocyanate
CAS 745783-77-1
Flammpunkt 47°C (117°F)
Summenformel C7H13NO
Brechungsindex 1.418
MDL-Nummer MFCD05664079
Menge 1 g
UN-Nummer UN3080
Beilstein 8253639
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym r---2-hexyl isocyanate, 2r-2-isocyanatohexane
InChI-Schlüssel JNWLFMYCGXLVJQ-SSDOTTSWSA-N
SMILES CCCCC(C)N=C=O
IUPAC-Name (2R)-2-Isocyanatohexan
Molekulargewicht (g/mol) 127.187
PubChem CID 7018267
Formelmasse 127.19
Reinheit (%) 95%