Learn More
(R)-(-)-2-Hexylisothiocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15419129
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Hexyl isothiocyanate
CAS 737000-95-2
Dichte 0.91
Summenformel C7H13NS
MDL-Nummer MFCD05664053
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym r---2-hexyl isothiocyanate, 2r-2-isothiocyanatohexane, unii-2f4oc17k3g component
InChI-Schlüssel GCZWLZBNDSJSQF-SSDOTTSWSA-N
SMILES CCCCC(C)N=C=S
IUPAC-Name (2R)-2-Isothiocyanatohexan
Molekulargewicht (g/mol) 143.248
PubChem CID 6992591
Formelmasse 143.25
Reinheit (%) 95%