Learn More
(R)-2-Hydroxy-3-(benzoyloxy)propyl-1,1-d2 4-Toluolsulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-2-Hydroxy-3-(benzoyloxy)propyl-1,1-d2 4-Toluenesulfonate |
| CAS | 2714484-89-4 |
| Summenformel | C17H16D2O6S |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (R)-1,2,3-Propanetriol 1-Benzoate 3-(4-Methylbenzenesulfonate) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H18O6S/c1-13-7-9-16(10-8-13)24(20,21)23-12-15(18)11-22-17(19)14-5-3-2-4-6-14/h2-10,15,18H,11-12H2,1H3/t15-/m0/s1/i12D2 |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)OC[C@@H](C([2H])(OS(=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O)[2H])O |
| IUPAC-Name | (S)-2-Hydroxy-3-(tosyloxy)propyl-3,3-d2-Benzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 352.4 |