Learn More
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-Pentandiol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046483
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
99210-90-9
C6H14O2
118.18
MFCD00064275
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYNA-N
4r-2-methylpentane-2,4-diol, r---2-methyl-2,4-pentanediol, mrd, 2-methylpentan-2,4-diol, r-2-methyl-2,4-pentanediol, 1hty, r-mpd, 4-methyl-2,4-pentanediole, r---2-methyl-2,4-pentandiol, .+/-.-2-methyl-2,4-pentanediol
5288845
2-methylpentane-2,4-diol
CC(O)CC(C)(C)O
99210-90-9
C6H14O2
118.18
MFCD00064275
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYNA-N
4r-2-methylpentane-2,4-diol, r---2-methyl-2,4-pentanediol, mrd, 2-methylpentan-2,4-diol, r-2-methyl-2,4-pentanediol, 1hty, r-mpd, 4-methyl-2,4-pentanediole, r---2-methyl-2,4-pentandiol, .+/-.-2-methyl-2,4-pentanediol
5288845
2-methylpentane-2,4-diol
CC(O)CC(C)(C)O
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol is used as a chiral reagent. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-Pentandiol wird als chirales Reagenz verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch, von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
Dichte 0.92
Siedepunkt 197°C
Flammpunkt 93°C (199°F)
Brechungsindex 1.4275
Menge 250 mg
Beilstein 6051650
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Optische Drehung −21° (Neat)
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) ≥98%