Learn More
(R)-(+)-2-Methyl-2-Propansulfinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382849
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382849 1 g 1 Gramm
11392849 5 g 5 Gramm
11302859 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382849 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27724.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 196929-78-9 | C4H11NOS | 121.20 g/mol
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide is a chiral ligand, which is used in pharmaceutical compositions. Further, it is used in the preparation of beta-chloro sulfinamides in the synthesis of chiral azridines. It is involved in the preparation of organocatalyst for enantioselective reduction of imines. It serves as a reagent for synthesizing chiral amines. In addition to this, it is converted into P,N-sulfinyl imine ligands through condensation with aldehydes and ketones which undergoes iridium-catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamid ist ein chiraler Ligand, der in pharmazeutischen Zusammensetzungen verwendet wird. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Beta-Chlor-Sulfinamiden in der Synthese chiraler Azridinen verwendet. Es ist an der Vorbereitung von Organokatalysatoren zur enantioselektiven Reduktion von Iminen beteiligt. Es dient als Reagenz zur Synthese chiraler Amine. Darüber hinaus wird es durch Kondensation mit Aldehyden und Ketonen, die eine iridiumkatalytische asymmetrische Hydrierung von Olefinen durchlaufen, in P,N-Sulfinyl-Imin-Liganden umgewandelt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Tetrahydrofuran, Dichlormethan, Dimethylsulfoxid und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 196929-78-9
Summenformel C4H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 121.20
MDL-Nummer MFCD05861479
InChI-Schlüssel CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-+-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-2-methylpropane-2-sulfinamide, r-+-t-butylsulfinamide, r-+-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butylsulfinamide, r-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butyl sulphinamide, r-tert-butylsulfinamide, r-+-tert-butyl sulfinamide
PubChem CID 10964479
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-Sulfinamid
SMILES CC(C)(C)S(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Schmelzpunkt ∼100°C to 105°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol,tetrahydrofuran,dichloromethane,dimethyl sulfoxide and most organic solvents.
Formelmasse 121.2
Reinheit (%) 98%