Learn More
(R)-(-)-2-Octylisocyanat, 90+ %
Catalog Number 15469149
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Octyl isocyanate
CAS 745783-86-2
Dichte 0.826
Siedepunkt 68°C (5 mmHg)
Summenformel C9H17NO
Brechungsindex 1.428
MDL-Nummer MFCD05664088
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym r---2-octyl isocyanate, 2r-2-isocyanatooctane, r---2-octylisocyanate
InChI-Schlüssel FTWPDIQXUDUDPL-SECBINFHSA-N
SMILES CCCCCCC(C)N=C=O
IUPAC-Name (2R)-2-Isocyanatooctan
Molekulargewicht (g/mol) 155.241
PubChem CID 7016801
Formelmasse 155.24
Reinheit (%) ≥90%