missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-2-Octylisothiocyanat, 98 %

Catalog Number 15459119
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Octyl isothiocyanate
CAS 737761-97-6
Dichte 0.907
Siedepunkt 95°C to 96°C (4 mmHg)
Summenformel C9H17NS
Brechungsindex 1.4844
MDL-Nummer MFCD04039336
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2r-2-isothiocyanatooctane, octane,2-isothiocyanato-,-, r---2-octyl isothiocyanate
InChI-Schlüssel RXAAZXUXIQEORL-SECBINFHSA-N
SMILES CCCCCCC(C)N=C=S
IUPAC-Name (2R)-2-Isothiocyanatooctan
Molekulargewicht (g/mol) 171.302
PubChem CID 7016325
Formelmasse 171.31
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'