Learn More
(R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328875
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11328875 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11328875 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13999.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol
CAS 19141-40-3
Dichte 0.975
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Summenformel C9H12O
Brechungsindex 1.526
MDL-Nummer MFCD00145206
Menge 250 mg
Synonym r-2-phenyl-1-propanol, r-+-2-phenyl-1-propanol, 2r-2-phenylpropan-1-ol, r-2-phenylpropanol, unii-9d7u4y35ur, 2-phenyl-1-propanol, +-, 2r-2-phenyl-1-propanol, +--2-phenyl-1-propanol, benzeneethanol, beta-methyl-, r, r-2-phenyl-1-propanol, +-
InChI-Schlüssel RNDNSYIPLPAXAZ-QMMMGPOBSA-N
Optische Drehung +18° (Neat)
SMILES C[C@@H](CO)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (2R)-2-Phenylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
PubChem CID 177050
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) ≥98%